Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
Código de producto. p-7246657 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
17113189 Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) cada uno
17103189 Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17113189 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A41199
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
  • Diseño modular flexible que ahorra espacio en la plataforma robótica
  • El módulo con el panel de control independiente proporciona flexibilidad cuando se integra en la plataforma robótica
  • La tapa automática se puede programar para un manejo sin manos con manipulación de líquidos o apiladores de placas
  • La cubierta calefactada se desplaza hacia delante para cubrir el depósito de placas y garantizar de este modo el contacto térmico y eliminar la evaporación
  • El ATC es compatible con placas de faldón completo o medio faldón
  • Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
  • Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
  • Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Disponible en varios colores para una organización sencilla de los ensayos de laboratorio
  • Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador automatizado (ATC), 96 pocillos, cable de 1 metro
• 2 placas de reacción ópticas transparentes de 96 pocillos de faldón completo MicroAmp EnduraPlate con código de barras (100 placas en total)
• 1 juego de películas adhesivas transparentes MicroAmp (100 películas)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Estándar
Dimensiones 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in)
Capacidad Placa de 96 pocillos, 0,2 ml, con faldón completo
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Sin visualización
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 4 °C a 105 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 600 W
Velocidad de rampa máxima 3,5 °C/s (bloque), 1,8 °C/s (muestra)
Descripción Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Cantidad 1 package
Peso 6,0 kg (13,2 lb.)
Configuraciones de bloques Bloque isotérmico de 96 pocillos