Learn More
Hartmann Larochette™ Manguito para autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Dimensiones (L x An) | 50 x 105 mm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Anchura (métrico) | 105 mm |