Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Código de producto. 15742135
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
302 mm
632 mm
633 mm
Embalaje exterior:
Bolsa
EcoPak
Cantidad:
200
1200
1500
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 200
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Embalaje exterior Cantidad unitSize
15742135 633 mm EcoPak 1200 paquete de 500
15702135 302 mm EcoPak 1500 paquete de 1500
15712135 302 mm Bolsa 200 paquete de 200
15722135 632 mm EcoPak 1500 paquete de 1500
15732135 632 mm EcoPak 200 paquete de 200
15752135 633 mm Bolsa 200 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15742135 Supplier Microspec™ Supplier No. I1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Specifications
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Clear with Blue Print
Desechables Single-use
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Descripción de la película Polypropylene
N.º por caja 500
Embalaje exterior EcoPak
Cantidad 1200
Tamaño Grande
Grosor (imperial) 2 mil
Anchura (imperial) 24.92 in.
Altura (métrico) 840 mm
Peso (imperial) 44.1 lb.
Peso (métrico) 20.1 kg
Tipo de producto Autoclave Bags
Longitud (métrico) 633 mm
Anchura (métrico) 633 mm
Grosor (métrico) 50 μm