Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Código de producto. 15722135
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
302 mm
632 mm
633 mm
Embalaje exterior:
Bolsa
EcoPak
Cantidad:
200
1200
1500
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 200
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Embalaje exterior Cantidad unitSize
15722135 632 mm EcoPak 1500 paquete de 1500
15702135 302 mm EcoPak 1500 paquete de 1500
15712135 302 mm Bolsa 200 paquete de 200
15732135 632 mm EcoPak 200 paquete de 200
15742135 633 mm EcoPak 1200 paquete de 500
15752135 633 mm Bolsa 200 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15722135 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor H1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Clear with Blue Print
Desechables Single-use
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Descripción de la película Polypropylene
N.º por caja 200
Embalaje exterior EcoPak
Cantidad 1500
Tamaño Medio
Grosor (imperial) 2 mil
Anchura (imperial) 16.26 in.
Altura (métrico) 413 mm
Peso (imperial) 62.733 lb.
Peso (métrico) 28.455 kg
Tipo de producto Autoclave Bags
Longitud (métrico) 632 mm
Anchura (métrico) 413 mm
Grosor (métrico) 50 μm