Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Descripción
- Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
- Constructed of thick polypropylene
- Allows for repeated autoclaving
- Strong side seams for securely holding items
- Front write-on panel
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Clear with Blue Print |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Descripción de la película | Polypropylene |
| N.º por caja | 200 |
| Embalaje exterior | Bolsa |
| Cantidad | 200 |
| Mostrar más |