Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: impresas
Código de producto. 18508066 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
35 x 25 in (89 x 64 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
38 x 31 in (97 x 79 cm)
48 x 37 in (122 x 94 cm)
Capacidad (imperial):
44 gal
De 1 a 2 gal
De 12 a 14 gal
De 13 a 16 gal
De 2 a 3 gal
De 20 a 30 gal
De 3 a 4 gal
De 7 a 10 gal
Color:
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) Color unitSize
18508066 36 x 24 in (91 x 61 cm) De 13 a 16 gal Transparente paquete de 200
18316523 24 x 12 in (61 x 30 cm) De 2 a 3 gal Transparente paquete de 200
18528066 38 x 31 in (97 x 79 cm) De 20 a 30 gal Transparente paquete de 200
18386523 48 x 37 in (122 x 94 cm) 44 gal Transparente paquete de 100
18366503 48 x 37 in (122 x 94 cm) 44 gal Rojo paquete de 100
18306523 30 x 24 in (76 x 61 cm) De 12 a 14 gal Transparente paquete de 200
18306533 12 x 8 in (30 x 20 cm) De 1 a 2 gal Rojo paquete de 200
18376503 19 x 14 in (48 x 36 cm) De 3 a 4 gal Rojo paquete de 200
18518066 23 x 19 in (58 x 48 cm) De 7 a 10 gal Rojo paquete de 200
18386503 35 x 25 in (89 x 64 cm) De 13 a 16 gal Rojo paquete de 200
10 options
Código de producto. 18508066
Estilo estampado.
Bolsas de estilo impreso
  • Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
  • 2 mil de grosor
  • Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) De 13 a 16 gal
Certificaciones/conformidad OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo de tapón Elástico
Color Transparente
Incluye Impreso en inglés y español
Material Polipropileno
Intervalo de temperatura (métrico) 140° C
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 36 x 24 in (91 x 61 cm)
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm