Description
Bolsas de estilo impreso
- Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
- 2 mil de grosor
- Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 44 gal |
| Certificaciones/conformidad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Rojo |
| Incluye | Impreso en inglés y español |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 140° C |
| Grosor (imperial) | 2 mil |
| Dimensiones (L x An) | 48 x 37 in (122 x 94 cm) |
| Show More |