Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Double Welded Factory Seals
- Autoclavable at up to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Heat seals closed
- Integrated steam sterilization indicator
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Heat Seal |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Incluye | Steam Indicator Dot |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |