Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
Código de producto. 30308661
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
| Código de producto. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30308661 | 10 in | 5 in | paquete de 500 |
| 30308707 | 6 in | 2 in | paquete de 1000 |
| 30308682 | 9 in | 2 in | paquete de 1000 |
| 30308720 | 6 in | 3 in | paquete de 1000 |
| 30308657 | 8 in | 3,5 in | paquete de 500 |
| 30308665 | 15 in | 4 in | paquete de 500 |
| 30308692 | 22 in | 4 in | paquete de 500 |
| 30308695 | 8 in | 6 in | paquete de 500 |
| 30308708 | 12 in | 6 in | paquete de 500 |
| 30308669 | 28 in | 6 in | paquete de 500 |
| 30308711 | 32 in | 6 in | paquete de 500 |
| 30308738 | 35 in | 6 in | paquete de 500 |
| 30308735 | 13 in | 7 in | paquete de 500 |
| 30308712 | 10 in | 8 in | paquete de 500 |
| 30308654 | 15 in | 8 in | paquete de 500 |
| 30308704 | 18 in | 8 in | paquete de 500 |
| 30308655 | 34 in | 8 in | paquete de 500 |
| 30308677 | 11 in | 10 in | paquete de 500 |
| 30308688 | 20 in | 10 in | paquete de 500 |
| 30308721 | 14 in | 12 in | paquete de 500 |
| 30308722 | 17 in | 12 in | paquete de 500 |
| 30308734 | 24 in | 14 in | paquete de 500 |
| 30308678 | 20 in | 15 in | paquete de 500 |
| 30308689 | 17 in | 16 in | paquete de 500 |
| 30308736 | 26 in | 16 in | paquete de 500 |
| 30308691 | 32 in | 16 in | paquete de 250 |
| 30308696 | 35 in | 16 in | paquete de 250 |
| 30308693 | 22 in | 18 in | paquete de 500 |
| 30308670 | 26 in | 24 in | paquete de 500 |
| 30308667 | 30 in | 24 in | paquete de 250 |
| 30308739 | 35 in | 24 in | paquete de 250 |
| 30308684 | 8 in | 3 in | paquete de 500 |
Código de producto. 30308661
Marca: Keystone Cleanroom Products 00510TWBBSSSD
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
The medical grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Chevron Peel Opening
- Autoclavable at up to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Convenient Self-Sealing Closure
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificate of Conformance (COC) |
| Tipo de tapón | Self-seal |
| Color | Clear, White |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 10 in. |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Longitud (métrico) | 25.4 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Anchura (métrico) | 12.7 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Mostrar más Mostrar menos |