Learn More
Buerkle™ Autoclave, tubos de silicio transparente
Código de producto. 15842577 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16mm
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
50 m
5 m
Unit Size:
1 rollo
25 metros
5 metros
Product Code. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
15842577 8 mm 25 m 25 metros
15802697 12 mm 5 m 5 metros
17260634 6 mm 25 m 1 rollo
15812697 5 mm 50 m 25 metros
17210634 6 mm 5 m 1 rollo
10453802 15 mm 5 m 5 metros
17270634 9 mm 25 m 1 rollo
10154922 16mm 5 m 5 metros
17220634 10 mm 5 m 1 rollo
17280634 10 mm 25 m 1 rollo
17290634 12 mm 25 m 1 rollo
17200644 16 mm 25 m 1 rollo
12 options
This item is not returnable. View return policy
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Product Code. 15842577
Brand: Buerkle™ 88810508
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Tubo de silicona transparente esterilizable en autoclave – Manguera muy flexible y transparente. Buena resistencia contra ácidos débiles y álcali.
  • Transparente
  • Temperatura de -60 °C hasta +180 °C
  • Autoclave, óxido de etileno
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con Productos alimenticios
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Propiedades de resistencia Resistente a los álcalis, Resistente a los ácidos débiles
Tamaño de los tubos 5 mm de D.I. X 8 mm de D.E.
Peso (métrico) 0,94 kg
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A ±5)
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 180 °C