Learn More
Buerkle™ Tubos de polietileno transparentes
Código de producto. p-8003054 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Longitud global (métrico):
10 m
100 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
100 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10455951 4 mm 10 m 10 metros
10389614 10 mm 100 m 100 metros
11852303 6 mm 10 m 10 metros
10423303 10 mm 10 m 10 metros
10004622 12 mm 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Código de producto. 10455951 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 88050406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Los tubos de polietileno transparentes están reconocidos como seguros fisiológicamente y son resistentes contra ácidos no oxidantes, soluciones cáusticas, sales y una serie de disolventes.
  • Fabricado con PE
  • Resistentes a ácidos (no oxidantes), soluciones cáusticas, sales y varios disolventes
  • Resistentes a la presión, flexibles, resistentes a los impactos, ligeros, resistentes a la compresión, hasta +80 °C, resistentes a la deformación
  • Transparente
  • Dureza Shore A 80 ± 3
  • Temperatura de -40 °C hasta +95 °C
  • Adecuado para alimentos
  • Fabricado con PE
  • Resistentes a ácidos (no oxidantes), soluciones cáusticas, sales y varios disolventes
  • Resistentes a la presión, flexibles, resistentes a los impactos, ligeros, resistentes a la compresión, hasta +80 °C, resistentes a la deformación
  • Transparente
  • Dureza Shore A 80 ± 3
  • Temperatura de -40 °C hasta +95 °C
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Productos alimenticios
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Propiedades de resistencia Resistentes a ácidos, Resistentes a soluciones cáusticas, Resistentes a la luz, Resistentes a la presión, Resistentes a sales, Resistentes a impactos
Color Transparente
Dureza 80 (Shore A ±3)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 95 °C
Tipo de producto Tubos de PE