Learn More
Buerkle™ Tubos de polietileno transparentes
Código de producto. 10004622 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Longitud global (métrico):
10 m
100 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
100 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10004622 12 mm 10 m 10 metros
10455951 4 mm 10 m 10 metros
10389614 10 mm 100 m 100 metros
11852303 6 mm 10 m 10 metros
10423303 10 mm 10 m 10 metros
5 options
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Código de producto. 10004622
Marca: Buerkle™ 88051216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Los tubos de polietileno transparentes están reconocidos como seguros fisiológicamente y son resistentes contra ácidos no oxidantes, soluciones cáusticas, sales y una serie de disolventes.
  • Fabricado con PE
  • Resistentes a ácidos (no oxidantes), soluciones cáusticas, sales y varios disolventes
  • Resistentes a la presión, flexibles, resistentes a los impactos, ligeros, resistentes a la compresión, hasta +80 °C, resistentes a la deformación
  • Transparente
  • Dureza Shore A 80 ± 3
  • Temperatura de -40 °C hasta +95 °C
  • Adecuado para alimentos
  • Fabricado con PE
  • Resistentes a ácidos (no oxidantes), soluciones cáusticas, sales y varios disolventes
  • Resistentes a la presión, flexibles, resistentes a los impactos, ligeros, resistentes a la compresión, hasta +80 °C, resistentes a la deformación
  • Transparente
  • Dureza Shore A 80 ± 3
  • Temperatura de -40 °C hasta +95 °C
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EU Foodstuffs
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con Foodstuff
Para utilizar con (aplicación) Suitable for Use with Foodstuffs
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Propiedades de resistencia Acid-Resistant, Caustic Solution-Resistant, Light-Resistant, Pressure-Resistant, Salt-Resistant, Impact-Resistant
Color Transparente
Dureza 80 (Shore A, ± 3)
Flexibility Flexible
Presión máxima 7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 95°C
Tipo de producto PE Tubing