Learn More
Buerkle™ Tubos de polietileno transparentes
Descripción
- Fabricado con PE
- Resistentes a ácidos (no oxidantes), soluciones cáusticas, sales y varios disolventes
- Resistentes a la presión, flexibles, resistentes a los impactos, ligeros, resistentes a la compresión, hasta +80 °C, resistentes a la deformación
- Transparente
- Dureza Shore A 80 ± 3
- Temperatura de -40 °C hasta +95 °C
- Adecuado para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EU Foodstuffs |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | Polietileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con | Foodstuff |
| Para utilizar con (aplicación) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Mostrar más |