Learn More
Cole-Parmer™ Compresión de PVDF para accesorios del adaptador roscado macho
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tubos con DE de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Tubos con DE de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Tubos con DE de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × rosca NPT macho de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de puerto:
Orificio de 11/32 pulg.; de 1 a 13/32 x 13/16 pulg
Orificio de 5,55 mm (7/32 pulgadas); 25,4 × 15,8 mm (1 × 5/8 pulgadas)
Orificio de 5/16 pulg.; de 1 a 11/32 x 13/16 pulg
Orificio de 7/32 pulg.; de 1 a 3/16 x 5/8 pulg
Tamaño de rosca:
NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Para sistemas de tubos rígidos, incluidos los tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Sin fugas, restricciones de flujo ni costosos tiempos de inactividad
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | Tubos con DE de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × rosca NPT macho de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de puerto | Orificio de 5/16 pulg.; de 1 a 11/32 x 13/16 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Tipo de producto | Conector de compresión |