Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector recto de polipropileno.
Código de producto. p-8000940
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/16 pulg.
DI de tubos de 1/8 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15202240 DI de tubos de 1/16 pulg. cada uno
12418700 DI de tubos de 1/16 pulg. paquete de 25
12459570 DI de tubos de 1/8 pulg. paquete de 25
3 options
Código de producto. 15202240
Marca: Masterflex™ 0636511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos accesorios dentados rectos económicos conectan fácilmente las trayectorias de fluidos en el laboratorio sin necesidad de herramientas.
  • Ideales para aplicaciones de baja presión, normalmente hasta 2 bar
  • Resistencia química
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con DI de tubos de 1/16 pulg.
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Orificio de 1/32 pulg; 25/32 x 1/4 pulg
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Forma Recto
Incluye Conector recto
Color Transparente
Presión máxima 30 psi (2 bar)
Tipo de producto Racor dentado