Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector recto de polipropileno.
Descripción
- Ideales para aplicaciones de baja presión, normalmente hasta 2 bar
- Resistencia química
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | DI de tubos de 1/16 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 25/paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio de 1/32 pulg; 25/32 x 1/4 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Forma | Recto |
| Incluye | Conector recto |
| Color | Transparente |
| Presión máxima | 30 psi (2 bar) |
| Mostrar más |