Learn More
Brand™ Tubos para centrífuga de polipropileno, con reborde, esterilizables en autoclave
Código de producto. 12070912 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
30 mL
48 mL
110 mL
Longitud (métrico):
100 mm
120 mm
Diámetro (métrico):
16 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
250 PCS
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12070912 10 ml 100 mm 16 mm 250 PCS
10161441 110 mL 120 mm 40 mm paquete de 20
12080912 48 mL 100 mm 30 mm 25 PCS
10263681 30 mL 100 mm 20 mm paquete de 50
4 options
Código de producto. 12070912
Marca: Brand™ 115342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los tubos para centrífuga con borde de polipropileno esterilizables en autoclave Brand™ pueden resistir una fuerza centrífuga relativa (RCF) de hasta 4500. Esterilizables en autoclave a 121 °C. Con fondo redondo. Tapa no incluida.
  • Fabricados con polipropileno
  • Soportan una RCF de hasta 4500
  • Esterilizables en autoclave 121 °C
  • Fondo redondo
  • Tapa no incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
Longitud (métrico) 100 mm
Forma del fondo Redondo
Closure Included No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 4500 x g