Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Código de producto. 13511030
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1100 x 700 mm
Capacidad (métrico):
6 L
32 L
72 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 350
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
13511030 300 x 500 mm 6 L paquete de 500
15518713 800 x 600 mm 32 L paquete de 500
15526939 1100 x 700 mm 72 L paquete de 350
3 options
Código de producto. 13511030
Marca: ratiolab™ 7002100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This autoclavable, disposable waste bag is for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware.
  • With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
  • Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
  • Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
  • For autoclaving, the bag must not be completely closed
  • Autoclavable at 134°C for 20 min.
  • Tolerance: ±5%
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 1.6 gal.
Capacidad (métrico) 6 L
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Waste Disposal
Incluye Bag with Indicator Patch
Material Polipropileno
Grosor (métrico) 50 μm
Cantidad 500 Bags/Pk.
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 300 x 500 mm
Longitud (imperial) 19.7 in.
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (imperial) 11.8 in.
Anchura (métrico) 300 mm
Tipo de producto Biohazard Disposal Bag