Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas de manguitos esterilizables en autoclave
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17788427 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
De 1,75 pulg a 2,5 pulg.
De 1 pulg a 1,75 pulg.
De 3,5 pulg a 4,75 pulg.
De 4 pulg a 5,5 pulg.
De 5,5 pulg a 8 pulg.
De 6 a 10 cm (de 2,5 a 4 pulgadas)
De 8 pulg a 12 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Diámetro (imperial) unitSize
17788427 De 4 pulg a 5,5 pulg. paquete de 1000
17748427 De 1 pulg a 1,75 pulg. paquete de 1000
17758427 De 1,75 pulg a 2,5 pulg. paquete de 1000
17768427 De 6 a 10 cm (de 2,5 a 4 pulgadas) paquete de 1000
17778427 De 3,5 pulg a 4,75 pulg. paquete de 1000
17798427 De 5,5 pulg a 8 pulg. paquete de 1000
17708437 De 8 pulg a 12 pulg. paquete de 500
7 options
Código de producto. 17788427
Marca: Keystone Cleanroom Products MFNWB09
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubiertas de manguitos esterilizables en autoclave para productos para salas limpias Keystone fabricadas con BHD de alta resistencia, para procesos de esterilización
  • Los minimanguitos BHD esterilizables en autoclave proporcionan un medio práctico para cubrir matraces, vasos de precipitados, contenedores, botellas de medios, válvulas, tuberías y mangueras
  • Los tapones se pueden usar para evitar que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
  • Transpirable, a la vez que proporciona una barrera aceptable después de la esterilización
  • Utiliza un cierre elástico de caucho sin látex para crear un sello positivo alrededor de todas las aberturas
  • Procesados y envasados en áreas de producción de salas limpias ISO 6 y 8
  • Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Azul
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Celulosa
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Embalaje exterior Bolsa de polietileno fácil de rasgar con sellado térmico
Cantidad 1000/paq.
Tamaño 9 in
Diámetro (imperial) De 4 pulg a 5,5 pulg.
Tipo de producto Cover