Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de vidrio esterilizable en autoclave
Código de producto. p-8003494
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
20 ml
30 ml
100 ml
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
10579032 100 ml Luer Lock cada uno
10645411 100 ml Punta Luer cada uno
10373421 1 ml Punta Luer cada uno
10613551 20 ml Punta Luer cada uno
10723491 30 ml Punta Luer cada uno
10713491 3 ml Punta Luer cada uno
6 options
Código de producto. 10579032
Marca: Poulten Graf™ 7 14051
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas de vidrio esterilizables en autoclave Poulten Graf™ se suministran con un pistón intercambiable.
  • Cumple con las normas CE e EN 46001.
  • Fabricadas con vidrio Durobax™
  • Con graduación permanente en ámbar
  • Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Jeringa
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 100 ml
Tipo de conexión Luer Lock