Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en auoclave 9600
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Material especial esterilizable en autoclave
- Blanco
- Suela antideslizante
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- DOBLE TAMAÑO, utilizar el mismo tamaño al realizar el pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Color | Blanco |
| Tamaño | 38 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Modelo | 9600 |