Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39630
Código de producto. 15611278
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15611278 44 1 par
15631268 36 1 par
15641268 37 1 par
15651268 38 1 par
15661268 39 1 par
15671268 40 1 par
15681268 41 1 par
15691268 42 1 par
15601278 43 1 par
15621278 45 1 par
15631278 46 1 par
11 options
Código de producto. 15611278
Marca: Abeba™ 39630/44
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Naranja
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Color Naranja
Tamaño 44
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39630