Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39620
Código de producto. 15631258
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15631258 37 1 par
15621258 36 1 par
15641258 38 1 par
15651258 39 1 par
15661258 40 1 par
15671258 41 1 par
15681258 42 1 par
15691258 43 1 par
15601268 44 1 par
15611268 45 1 par
15621268 46 1 par
11 options
Código de producto. 15631258
Marca: Abeba™ 39620/37
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antiestático y esterilizable en autoclave a 135°C durante 5 minutos. Alta resistencia al deslizamiento. Lavado a 60°C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Verde
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Verde
Tamaño 37
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39620