Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39600
Código de producto. 15631238
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15631238 39 1 par
15601238 36 1 par
15621238 38 1 par
15641238 40 1 par
15651238 41 1 par
15661238 42 1 par
15681238 44 1 par
15691238 45 1 par
15601248 46 1 par
9 options
Código de producto. 15631238
Marca: Abeba™ 39600/39
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Blanco
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Blanco
Tamaño 39
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39600