Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17796919 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacidad (métrico):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17796919
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0815HH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
  • Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
  • Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
  • Cierres separables sin fibra
  • Alta claridad para la visibilidad del producto
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 100,8 oz
Capacidad (métrico) 2,98 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Aislador
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 203 μm
Sin látex Sí
Método de esterilización Vapor, EtO, radiación gamma, VHP
Grosor (imperial) 8 mil
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38,1 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Tipo de producto Autoclave Bag