Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17786919 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacidad (métrico):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) Capacidad (métrico) unitSize
17786919 10 in 8 in 1,99 L paquete de 500
17766909 6 in 3 in 0,44 L paquete de 1000
17756909 9,5 in 2 in 0,47 L paquete de 1000
17786909 8 in 3,5 in 0,69 L paquete de 500
17776909 8 in 3 in 0,6 L paquete de 500
17716919 10 in 5 in 1,42 L paquete de 500
17726919 8 in 6 in 1,42 L paquete de 500
17796909 15 in 4 in 1,49 L paquete de 500
17706919 22 in 4 in 1,95 L paquete de 500
17736919 12 in 6 in 1,98 L paquete de 500
17776919 13 in 7 in 2,26 L paquete de 500
17796919 15 in 8 in 2,98 L paquete de 500
17726929 11 in 10 in 2,98 L paquete de 500
17706929 18 in 8 in 3,56 L paquete de 500
17746929 14 in 12 in 4,2 L paquete de 500
17746919 28 in 6 in 4,2 L paquete de 500
17756919 32 in 6 in 4,8 L paquete de 500
17736929 20 in 10 in 4,97 L paquete de 500
17756929 17 in 12 in 5 L paquete de 500
17766919 35 in 6 in 5,2 L paquete de 500
17716929 34 in 8 in 6,76 L paquete de 500
17786929 17 in 16 in 6,76 L paquete de 500
17776929 20 in 15 in 7,45 L paquete de 500
17766929 24 in 14 in 8,25 L paquete de 500
17726939 22 in 18 in 9,8 L paquete de 500
17796929 26 in 16 in 10,3 L paquete de 500
17706939 32 in 16 in 12,7 L paquete de 250
17716939 35 in 16 in 13,9 L paquete de 250
17736939 26 in 24 in 15,5 L paquete de 250
17746939 30 in 24 in 17,9 L paquete de 250
17756939 35 in 24 in 20,9 L paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17786919 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. BBMGTVKSS0810HH
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
  • Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
  • Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
  • Cierres separables sin fibra
  • Alta claridad para la visibilidad del producto
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Aislador
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Método de esterilización Vapor, EtO, radiación gamma, VHP
Grosor (imperial) 8 mil
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (imperial) 8 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 67,2 oz
Capacidad (métrico) 1,99 L
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (métrico) 20,3 cm
Grosor (métrico) 203 μm