Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Código de producto. 17756939
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacidad (métrico):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
| Código de producto. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Capacidad (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17756939 | 35 in | 24 in | 20,9 L | paquete de 250 |
| 17766909 | 6 in | 3 in | 0,44 L | paquete de 1000 |
| 17756909 | 9,5 in | 2 in | 0,47 L | paquete de 1000 |
| 17786909 | 8 in | 3,5 in | 0,69 L | paquete de 500 |
| 17776909 | 8 in | 3 in | 0,6 L | paquete de 500 |
| 17716919 | 10 in | 5 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17726919 | 8 in | 6 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17796909 | 15 in | 4 in | 1,49 L | paquete de 500 |
| 17706919 | 22 in | 4 in | 1,95 L | paquete de 500 |
| 17736919 | 12 in | 6 in | 1,98 L | paquete de 500 |
| 17786919 | 10 in | 8 in | 1,99 L | paquete de 500 |
| 17776919 | 13 in | 7 in | 2,26 L | paquete de 500 |
| 17796919 | 15 in | 8 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17726929 | 11 in | 10 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17706929 | 18 in | 8 in | 3,56 L | paquete de 500 |
| 17746929 | 14 in | 12 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17746919 | 28 in | 6 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17756919 | 32 in | 6 in | 4,8 L | paquete de 500 |
| 17736929 | 20 in | 10 in | 4,97 L | paquete de 500 |
| 17756929 | 17 in | 12 in | 5 L | paquete de 500 |
| 17766919 | 35 in | 6 in | 5,2 L | paquete de 500 |
| 17716929 | 34 in | 8 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17786929 | 17 in | 16 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17776929 | 20 in | 15 in | 7,45 L | paquete de 500 |
| 17766929 | 24 in | 14 in | 8,25 L | paquete de 500 |
| 17726939 | 22 in | 18 in | 9,8 L | paquete de 500 |
| 17796929 | 26 in | 16 in | 10,3 L | paquete de 500 |
| 17706939 | 32 in | 16 in | 12,7 L | paquete de 250 |
| 17716939 | 35 in | 16 in | 13,9 L | paquete de 250 |
| 17736939 | 26 in | 24 in | 15,5 L | paquete de 250 |
| 17746939 | 30 in | 24 in | 17,9 L | paquete de 250 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17756939
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS2435HH
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 706 oz |
| Capacidad (métrico) | 20,9 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Aislador |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 203 μm |
| Sin látex | Sí |
| Método de esterilización | Vapor, EtO, radiación gamma, VHP |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Longitud (métrico) | 88,9 cm |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Show More Show Less |