Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Código de producto. 17746939
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacidad (métrico):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
| Código de producto. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Capacidad (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17746939 | 30 in | 24 in | 17,9 L | paquete de 250 |
| 17766909 | 6 in | 3 in | 0,44 L | paquete de 1000 |
| 17756909 | 9,5 in | 2 in | 0,47 L | paquete de 1000 |
| 17786909 | 8 in | 3,5 in | 0,69 L | paquete de 500 |
| 17776909 | 8 in | 3 in | 0,6 L | paquete de 500 |
| 17716919 | 10 in | 5 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17726919 | 8 in | 6 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17796909 | 15 in | 4 in | 1,49 L | paquete de 500 |
| 17706919 | 22 in | 4 in | 1,95 L | paquete de 500 |
| 17736919 | 12 in | 6 in | 1,98 L | paquete de 500 |
| 17786919 | 10 in | 8 in | 1,99 L | paquete de 500 |
| 17776919 | 13 in | 7 in | 2,26 L | paquete de 500 |
| 17796919 | 15 in | 8 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17726929 | 11 in | 10 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17706929 | 18 in | 8 in | 3,56 L | paquete de 500 |
| 17746929 | 14 in | 12 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17746919 | 28 in | 6 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17756919 | 32 in | 6 in | 4,8 L | paquete de 500 |
| 17736929 | 20 in | 10 in | 4,97 L | paquete de 500 |
| 17756929 | 17 in | 12 in | 5 L | paquete de 500 |
| 17766919 | 35 in | 6 in | 5,2 L | paquete de 500 |
| 17716929 | 34 in | 8 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17786929 | 17 in | 16 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17776929 | 20 in | 15 in | 7,45 L | paquete de 500 |
| 17766929 | 24 in | 14 in | 8,25 L | paquete de 500 |
| 17726939 | 22 in | 18 in | 9,8 L | paquete de 500 |
| 17796929 | 26 in | 16 in | 10,3 L | paquete de 500 |
| 17706939 | 32 in | 16 in | 12,7 L | paquete de 250 |
| 17716939 | 35 in | 16 in | 13,9 L | paquete de 250 |
| 17736939 | 26 in | 24 in | 15,5 L | paquete de 250 |
| 17756939 | 35 in | 24 in | 20,9 L | paquete de 250 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17746939
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS2430HH
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 605 oz |
| Capacidad (métrico) | 17,9 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Aislador |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 203 μm |
| Sin látex | Sí |
| Método de esterilización | Vapor, EtO, radiación gamma, VHP |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Longitud (métrico) | 76,2 cm |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Mostrar más Mostrar menos |