Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Código de producto. 17786909
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacidad (métrico):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Unit Size:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
31 product options available for selection
| Product Code. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Capacidad (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17786909 | 8 in | 3,5 in | 0,69 L | paquete de 500 |
| 17766909 | 6 in | 3 in | 0,44 L | paquete de 1000 |
| 17756909 | 9,5 in | 2 in | 0,47 L | paquete de 1000 |
| 17776909 | 8 in | 3 in | 0,6 L | paquete de 500 |
| 17716919 | 10 in | 5 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17726919 | 8 in | 6 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17796909 | 15 in | 4 in | 1,49 L | paquete de 500 |
| 17706919 | 22 in | 4 in | 1,95 L | paquete de 500 |
| 17736919 | 12 in | 6 in | 1,98 L | paquete de 500 |
| 17786919 | 10 in | 8 in | 1,99 L | paquete de 500 |
| 17776919 | 13 in | 7 in | 2,26 L | paquete de 500 |
| 17796919 | 15 in | 8 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17726929 | 11 in | 10 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17706929 | 18 in | 8 in | 3,56 L | paquete de 500 |
| 17746929 | 14 in | 12 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17746919 | 28 in | 6 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17756919 | 32 in | 6 in | 4,8 L | paquete de 500 |
| 17736929 | 20 in | 10 in | 4,97 L | paquete de 500 |
| 17756929 | 17 in | 12 in | 5 L | paquete de 500 |
| 17766919 | 35 in | 6 in | 5,2 L | paquete de 500 |
| 17716929 | 34 in | 8 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17786929 | 17 in | 16 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17776929 | 20 in | 15 in | 7,45 L | paquete de 500 |
| 17766929 | 24 in | 14 in | 8,25 L | paquete de 500 |
| 17726939 | 22 in | 18 in | 9,8 L | paquete de 500 |
| 17796929 | 26 in | 16 in | 10,3 L | paquete de 500 |
| 17706939 | 32 in | 16 in | 12,7 L | paquete de 250 |
| 17716939 | 35 in | 16 in | 13,9 L | paquete de 250 |
| 17736939 | 26 in | 24 in | 15,5 L | paquete de 250 |
| 17746939 | 30 in | 24 in | 17,9 L | paquete de 250 |
| 17756939 | 35 in | 24 in | 20,9 L | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17786909
Supplier
Keystone Cleanroom Products
Supplier No.
BBMGTVKSS03508HH
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Aislador |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Método de esterilización | Vapor, EtO, radiación gamma, VHP |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Anchura (imperial) | 3,5 in |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Capacidad (imperial) | 23,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 0,69 L |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Anchura (métrico) | 8,9 cm |
| Grosor (métrico) | 203 μm |
| Show More Show Less |