Learn More
Bel-Art™ Bolsas para eliminación de riesgos biológicos con indicador de esterilización
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Las bolsas rojas contienen el símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en cuatro idiomas
- Grosor: 2mm
- Diseño de polímeros mezclados
- Esterilizables en autoclave a 121 °C con un parche indicador de esterilización que se oscurece cuando se esteriliza en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 189L |
| Certificaciones/conformidad | Impacto de dardos ASTM 1709, resistencia a desgarros ASTM 1992 |
| Color | Rojo |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Residuos biopeligrosos |
| Incluye | Indicador de esterilización, etiquetas de advertencia de peligro biológico en cuatro idiomas |
| Material | HDPE (polietileno de alta densidad) |
| Grosor (métrico) | 0,5mm |
| Anchura (métrico) | 94mm |
| Mostrar más |