Description
- Fabricadas con polipropileno de 2,0 mm de espesor
- Se pueden utilizar para esterilización en autoclave repetidas veces
- Las costuras laterales resistentes sujetan los objetos de forma segura
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Panel frontal de escritura
- 4 paquetes interiores de 50 bolsas
- Desechables
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Bolsas transparentes esterilizables en autoclave |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave a 121 °C |
| Capacidad (imperial) | 3,70 gal |
| Capacidad (métrico) | 13,99 L |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos peligrosos |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
| Show More |