Learn More
Keystone Cleanroom Products Minimanguitos Tyvek™ 1422A esterilizables en autoclave
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17760378 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Diámetro (imperial):
De 0,5 pulg a 1 pulg.
De 1,75 pulg a 2,5 pulg.
De 1 pulg a 1,75 pulg.
De 2,5 pulg a 4 pulg.
De 3,5 pulg a 4,75 pulg.
De 4 pulg a 5,5 pulg.
De 5,5 pulg a 8 pulg.
De 8 pulg a 12 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 17760378
Marca: Keystone Cleanroom Products MFT2A05
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los minimanguitos esterilizables en autoclave de productos para salas limpias Keystone Tyvek™ 1422A evitan que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
  • Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
  • Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
  • Tyvek™ tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales compatibles con envolturas de esterilización por vapor
  • Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Resiste desgarros y punciones
  • Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
  • Fabricado con material Tyvek 1422A
  • Caucho sin látex
  • Hidrófobo
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Descripción 1422A Tyvek™
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Embalaje exterior Bolsa de polietileno sellada con calor
Cantidad 1000/paq.
Tamaño 5 in
Diámetro (imperial) De 1,75 pulg a 2,5 pulg.
Tipo de producto Cover