Learn More
Keystone Cleanroom Products Minimanguitos Tyvek™ 1422A esterilizables en autoclave
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
- Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
- Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
- Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
- Tyvek™ tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales compatibles con envolturas de esterilización por vapor
- Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Resiste desgarros y punciones
- Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
- Fabricado con material Tyvek 1422A
- Caucho sin látex
- Hidrófobo
- No dejan pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1422A Tyvek™ |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Mostrar más |