Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
- Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
- Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
- Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
- Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
- Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
- Resists tearing and punctures
- Eliminates Autoclave Tape Residue
- Made from 1421B Tyvek Material
- Latex-free rubber
- Hydrophobic
- Lint-Free
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Mostrar más |