Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020057 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
De 1,3 a 2,5 cm
De 10,2 a 14 cm
De 14 a 20,3 cm
De 2,5 a 4,4 cm
De 20,3 a 30,5 cm
De 4,4 a 6,4 cm
De 6,4 a 10,2 cm
De 8,9 a 12,1 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
30020057 De 4,4 a 6,4 cm paquete de 1000
30020137 De 8,9 a 12,1 cm paquete de 1000
30020171 De 2,5 a 4,4 cm paquete de 1000
30020184 De 20,3 a 30,5 cm paquete de 500
30020230 De 14 a 20,3 cm paquete de 1000
30020244 De 6,4 a 10,2 cm paquete de 1000
30020313 De 10,2 a 14 cm paquete de 1000
30020355 De 1,3 a 2,5 cm paquete de 1000
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30020057
Brand: Keystone Cleanroom Products 10TK05
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.
  • Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
  • Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
  • Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
  • Resists tearing and punctures
  • Eliminates Autoclave Tape Residue
  • Made from 1421B Tyvek Material
  • Latex-free rubber
  • Hydrophobic
  • Lint-Free
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Longitud (imperial) 1.75 to 2.5 in.
Longitud (métrico) 4.4 to 6.4 cm
Anchura (imperial) 1.75 to 2.5 in.
Anchura (métrico) De 4,4 a 6,4 cm
Tipo de producto Cover