Learn More
Slice™ Auto-Retractable Carton Cutter
Código de producto. 16433649
Change view
Click to view available options
Color:
Negro/Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
16433649 Negro/Verde cada uno
1 options
Código de producto. 16433649
Marca: Slice™ 10587
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Slice™ Auto-Retractable Carton Cutter offers two configurations: one designed specifically for topping boxes, and one for free cutting
  • Cut around the top edge of a box, letting the green edge guard guide the blade for an even cut.
  • For general purpose cutting, pull the blade housing out of the edge guard, flip the guard end-for-end, and reinsert the housing.
  • In both configurations, the blade retracts automatically when the tool is not in use.
  • Spring-loaded action safety feature
  • Ships with a rounded-tip safety blade that's finger-friendly and never rusts
  • Installed blade type: Rounded tip #10524
  • Durable nylon handle with optional edge guard
  • Ambidextrous design; Reverse blade orientation for lefties
  • Finger-friendly™ blade cuts effectively
  • Fewer blade changes reduces injuries and lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Chemically inert blade never rusts
  • Oil- and lubricant-free blade
  • 100 percent zirconium oxide blade
  • Compatible blades: 10524, 10525, 10523
  • No-tool blade change
Especificaciones
Tipo de producto Box Cutter
Para utilizar con (equipo) 10523, 10524, 10525 blade
Longitud (imperial) 5,39 in
Longitud (métrico) 137 mm
Material GFN, POM, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Verde
Para utilizar con (aplicación) Box cutting and industrial cutting
Incluye 1 rounded tip ceramic 10524 blade
N.° por paquete 1 Ea.
Peso (imperial) 1.34 oz.
Peso (métrico) 38 g
Anchura (imperial) 1.19 in.
Anchura (métrico) 30.30 mm