Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-10 humano AuthentiKine™
Código de producto. 16871576 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16871576 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16871576
Marca: Proteintech™ KE0017096T
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de IL10 endógeno
  • Reconoce el IL10 humano
  • IL10 es una citoquina antiinflamatoria producida por linfocitos T auxiliares, macrófagos, monocitos y linfocitos B
    • Juega un papel en la prevención de patologías inflamatorias y autoinmunitarias
    • Regula a la baja la expresión de citoquinas Th1, antígenos de clase II de MHC y moléculas coestimuladoras en macrófagos
Proceso:
  • Anticuerpo específico para IL10 previamente revestido en micropocillos
  • Proteína IL10 en muestras capturadas por anticuerpos revestidos después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP) específico, seguido por el reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NP_000563
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,3 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 3586
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 3,5 h
ID. de UniProt P22301
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST AuthentiKine Human IL-10 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine