missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Auranofin, MedChemExpress

Código de producto. p-200099146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16488668 10 mg 10 miligramos
16404557 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16488668

Marca: Medchem Express HYB1123

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.

Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Auranofin
Forma física Powder
CAS 34031-32-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H36AuO9PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SKF-39162
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H]([SH-][Au+]P(CC)(CC)CC)O[C@H](COC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 680.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.