Learn More
Auranofin, MedChemExpress
Código de producto. 16404557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16404557 50 mg 50 miligramos
16488668 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16404557
Marca: Medchem Express HYB1123
MedChemExpress Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.
Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auranofin
Forma física Powder
CAS 34031-32-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H36AuO9PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SKF-39162
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H]([SH-][Au+]P(CC)(CC)CC)O[C@H](COC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 680.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.5
Porcentaje de pureza 98.0%