Learn More
AUF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | AUF1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30232206
|
Novus Biologicals
NBP3-35586-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30230672
|
Novus Biologicals
NBP3-35586-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AUF1 Polyclonal antibody specifically detects AUF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceEspecificaciones
| AUF1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 3184 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| AUF1A, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA binding protein1, 37kDa), heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA-binding protein1, 37kD), heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0, hnRNPD0, type A | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-306 of human AUF1 (NP_002129.2).,, Sequence:, MSEEQFGGDGAAAAATAAVGGSAGEQEGAMVAATQGAAAAAGSGAGTGGGTASGGTEGGSAESEGAKIDASKNEEDEGHSNSSPRHSEAATAQREEWKMFIGGLSWDTTKKDLKDYFSKFGEVVDCTLKLDPITGRSRGFGFVLFKESESVDKVMDQKEHKLNGKVIDPKRAKAMKTKEPVKKIFVGGLSPDTPEEKIREYFGGFGEVESIELPMDNKTNKRRGFCFITFKEEEPVKKIMEKKYHNVGLSKCEIKVAMSKEQYQQQQQWGSRGGFAGRARGRGGDQQSGYGKVSRRGGHQNSYKPY | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |