Learn More
Solución de apagado Attune™ (1X)
Código de producto. p-9634003
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. 15351086
Marca: Invitrogen A24975
La solución de apagado Attune™ es un tampón de limpieza optimizado que se utiliza en el procedimiento de apagado automatizado para el citómetro de focalización acústica Attune™.
Minimiza la formación de burbujas
Esta solución de apagado sin acida se ha formulado para minimizar la formación de burbujas que puede producirse en los conductos del sistema durante la noche, para así ayudar a mantener los conductos de fluidos limpios y para minimizar el crecimiento microbiano en los conductos de fluidos.
Uso para el mantenimiento del instrumento
El ciclo de apagado se utiliza al final de cada día para garantizar que todos los fluidos y colorantes de la muestra se han eliminado del sistema, y que los conductos de fluidos y las bombas se llenan con una solución de apagado Attune™ para evitar que se formen depósitos de sal en los conductos. El apagado tarda aproximadamente 20 minutos, pero la mayoría de los pasos son automáticos y están bajo el control del software citométrico Attune™. Los procedimientos de apagado deben ejecutarse al menos una vez al día, incluso si el instrumento está diseñado para un uso continuo. La limpieza adecuada del instrumento garantiza un funcionamiento constante y preciso.
Práctico
La solución de apagado 1x lista para su uso se ha diseñado para eliminar la necesidad de dilución antes del uso, así como el acceso a un sistema de purificación de agua.
Alta calidad
La solución de apagado Attune™ se prepara, filtra y envasa en un entorno estéril para garantizar la máxima calidad. Cada lote se ha validado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune™ y se puede trazar gracias al número de lote que le han asignado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 250 mL
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Solución de apagado de citómetros de flujo
compliance-icons
Product Identifier
  • ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.