Learn More
Invitrogen™ Software 21 CFR Parte 11 de Attune™ NxT
Click to view available options
Cantidad:
1 licencia
1 licencia de servidor, 10 usuarios
1 licencia de servidor, 5 usuarios
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El software ayuda a evitar el acceso no autorizado al sistema y está disponible para su uso en equipos con el sistema operativo Windows 10.
- Autenticación de la información de inicio de sesión del usuario
- Capacidad para establecer directrices de contraseña y fechas de caducidad
- Acceso con bloqueo y requisitos de reautenticación tras un periodo de inactividad
- Bloqueo del sistema tras intentos no autorizados de acceder al software
- Capacidad del administrador para definir funciones y permisos de usuario
- Identificación de manipulación de datos
- Generación de registro de seguimiento de auditoría
- Capacidad del administrador para determinar las funciones necesarias para introducir el motivo de los cambios
- Seguimiento de los cambios en las funciones de usuario, la gestión de cuentas y la configuración del sistema
- Asignación de identificadores únicos para experimentos y objetos dentro de experimentos para identificar cualquier cambio del registro original
- Registro de seguimiento de auditoría presentado en formato legible por humanos
- Determinación del administrador de los requisitos de firma electrónica
- Capacidad para revisar registros y firmar electrónicamente
- Junto con la licencia de software 21 CFR parte 11, nuestra organización de servicio y soporte ofrece estos servicios para ayudarle a validar su instrumento, software y ordenador: IQOQ y servicios de validación de software informático.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT |
| Línea de productos | Attune |
| Tipo de producto | Software para citómetros de flujo |
| Cantidad | 1 licencia |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |