Learn More
WTW™ Agitador de conexión para sonda de oxígeno WTW™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Agitador de conexión |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona un flujo constante y definido del sensor, junto con el agitador Oxi-Stirer 300/agitador magnético |
| Para utilizar con (equipo) | Sonda de oxígeno |