missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATPG Antibody (OTI2H6), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70233JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ATPG Monoclonal specifically detects ATPG in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| ATPG | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| ATP5F1C | |
| Full length recombinant protein of human ATPG (NP_001001973) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 509.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI2H6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| ATP synthase gamma chain, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, gamma polypeptide 1, ATP5CATP synthase subunit gamma, mitochondrial, ATP5CL1mitochondrial ATP synthase, gamma subunit 1, F-ATPase gamma subunit | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido