missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATPase Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98188AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ATPase Polyclonal antibody specifically detects ATPase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ATPase | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 594 | |
| ATPase, axonemal, dynein, axonemal, heavy chain 8, dynein, axonemal, heavy polypeptide 8, FLJ25850, FLJ36115, FLJ36334, hdhc9 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ATPase fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers | |
| 1769 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido