missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: QDTIKYYTMH LTTLCNTSLD NPTQRNKDQL IRAAVKFLDT DTICYRVEEP ETLVELQRNE WDPIIEWAEK RYGVEISSST SIMGPSIPAK T Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 93%.
This gene encodes an assembly factor for the F(1) component of the mitochondrial ATP synthase. This protein binds specifically to the F1 alpha subunit and is thought to prevent this subunit from forming nonproductive homooligomers during enzyme assembly. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. An alternatively spliced transcript variant has been described, but its biological validity has not been determined.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATPAF2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Atpaf2 |
| N.º de referencia del gen | Q8N5M1 |
| Alias de gen | ATP synthase mitochondrial F1 complex assembly factor 2; ATP12; ATP12 homolog; ATP12p; ATPAF2; im:6893748; LP3663; MC5DN1 |
| Símbolos de los genes | Atpaf2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?