Learn More
ATP6V1H Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236902 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236902 20 μL 20 microlitros
30234101 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236902
Marca: Proteintech 684251IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ATP6V1H antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ATP6V1H. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The ATP6V1H antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ATP6V1H
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G7B5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CGI-11; MSTP042; NBP1; SFD; SFDalpha; SFDbeta; VMA13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51606
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1