missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP6V1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16876954 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16876954 20 μL 20 microlitros
16866954 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16876954 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 171151AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP6V1A encodes a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation. V-ATPase is composed of a cytosolic V1 domain and a transmembrane V0 domain. The V1 domain consists of three A and three B subunits, two G subunits plus the C, D, E, F, and H subunits. The V1 domain contains the ATP catalytic site. The V0 domain consists of five different subunits: a, c, c′, c", and d. Additional isoforms of many of the V1 and V0 subunit proteins are encoded by multiple genes or alternatively spliced transcript variants. This encoded protein is one of two V1 domain A subunit isoforms and is found in all tissues. Transcript variants derived from alternative polyadenylation exist.

Especificaciones

Antígeno ATP6V1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ATP6V1A
N.º de referencia del gen P38606, P50516
Alias de gen ATP6A1, ATP6V1A, ATP6V1A1, HO68, V ATPase 69 kDa subunit, V ATPase subunit A, VA68, Vacuolar ATPase isoform VA68, Vma1, VPP2
Símbolos de los genes ATP6V1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATP6V1A Fusion Protein Ag10801
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11964, 523, 685232
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.