missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP4B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16838564 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16838564 20 μL 20 microlitros
16828564 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16838564

Marca: Proteintech 186921AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP4B belongs to a family of P-type cation-transporting ATPases. The gastric H+, K+-ATPase is a heterodimer consisting of a high molecular weight catalytic alpha subunit and a smaller but heavily glycosylated beta subunit. This enzyme is a proton pump that catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the exchange of H (+) and K (+) ions across the plasma membrane. It is also responsible for gastric acid secretion. This gene encodes the beta subunit of the gastric H+, K+-ATPase.

Especificaciones

Antígeno ATP4B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ATP4B
N.º de referencia del gen P18598, P50992, P51164
Alias de gen ATP4B, ATP6B, H+/K+ ATPase beta, Proton pump beta chain
Símbolos de los genes ATP4B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATP4B Fusion Protein Ag6935
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11945, 24217, 496
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.