missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP1B2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16831875 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16831875 20 μL 20 microlitros
16821875 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16831875

Marca: Proteintech 223381AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody recognizes the endogenous ATP1B2 protein in human brain. The bands between 45 kDa and 65 kDa represent the glycosylated forms of ATP1B2 in different levels.

This is the non-catalytic component of the active enzyme, which catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the exchange of Na+ and K+ ions across the plasma membrane. The exact function of the beta-2 subunit is not known. Mediates cell adhesion of neurons and astrocytes, and promotes neurite outgrowth.

Especificaciones

Antígeno ATP1B2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ATP1B2
N.º de referencia del gen P13638, P14231, P14415
Alias de gen AMOG, ATP1B2, ATPase Na+/K+ beta 2
Símbolos de los genes ATP1B2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATP1B2 Fusion Protein Ag17818
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11932, 24214, 482
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.